Pyörökolvi, hioksellinen kaula
Toimittaja: Bohlender
A158-08 A158-09 A158-06
BOHLA158-08EA 248 EUR
BOHLA158-08 BOHLA158-09 BOHLA158-06
Pyörökolvi, hioksellinen kaula
Kolvit ja erlenmeyerit Pyöreäpohjaiset pullot
PFA, transparent.
  • Very good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance from −200 to +250 °C
Suitable for vacuum.