Urine collection container with or without snap seals
Toimittaja: BOETTGER PAUL
06.044.0002 06.023.0000 06.034.0001 06.034.1101 06.044.1002 06.034.1001 06.013.0100
BOET06.044.0002EA 66.7 EUR
BOET06.044.0002 BOET06.023.0000 BOET06.034.0001 BOET06.034.1101 BOET06.044.1002 BOET06.034.1001 BOET06.013.0100
Urine collection container with or without snap seals
Diagnostiset testit Clinical Sample Collection/Preparation Urine Sample Collection/Preparation
PP or LDPE, translucent.
  • Resistant to pressure and shatterproof
  • Optimal visibility of content, graduated
  • Fluid tight lid, easy to close
  • Frosted surface on cups and lids for identification marking
Ideal for collecting and storage of urine samples.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan