Ketjulliset puristimet
Toimittaja: BOCHEM
5424 5485
241-7411EA 163 EUR
241-7411 BOCH5485
Ketjulliset puristimet
Kourat Yleiskäyttöiset puristimet
Lasidekanttereiden, kolvien, reaktioastioiden ja muiden laboratorioastioiden tukitelineisiin kiinnittämistä varten.
  • Adjustable chain with silicone coating, 70 cm
  • Without bosshead for fixing to rod