Yleiskäyttöiset sakset, muovikahvalliset
Toimittaja: BOCHEM
4154
BOCH4154EA 25.4 EUR
BOCH4154
Yleiskäyttöiset sakset, muovikahvalliset
Sakset
Stainless steel scissors with plastic handle.
  • Temperature resistant up to max. 145 °C
  • Sharp-sharp