Anti-EIF2AK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Toimittaja: Biorbyt
ORB123655-100
BIRBORB123655-100EA 0 EUR
BIRBORB123655-100
Anti-EIF2AK4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Vasta-aineet
Type: Primary
Antigen: EIF2AK4 (eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli EIF2AK4
Environmentally Preferable
Antigeenin nimi Eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 4
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Polyclonal
Konjugaatio Cy7®
Reaktiivisuus Human,Rat,Mouse
Isäntä Rabbit
Isotyyppi IgG
Modification phospho-Thr899
Immunogeeni KLH conjugated synthetic phosphopeptide derived from human GCN2 around the phosphorylation site of Thr899.
Lomake liquid
Molekyylipaino 187 kDa
Puhdistus purified by affinity chromatography
Säilytyspuskuri 10 mM PBS, pH 7,4 with 10 mg/ml BSA, 0,03% Proclin 300 and 25% glycerol
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR