Spaatteli, kaksipäinen, micro, litteillä päillä
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
H367000000 H367030000 H367040000
BELAH367000000EA 71 EUR
BELAH367000000 BELAH367030000 BELAH367040000
Spaatteli, kaksipäinen, micro, litteillä päillä
Lastat
Stainless steel coated with Fluo-Kem® Teflon® FEP.
  • With flat ends (7,9×50 mm)
  • Complies with FDA regulations governing direct food contact applications
  • Available with straight or tapered blade