1-Bromi-2,3,5,6-tetrafluoribentseeni ≥99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

B24265.06 B24265.14
B24265.06EA 259 EUR
B24265.06 B24265.14
1-Bromi-2,3,5,6-tetrafluoribentseeni ≥99%
1-Bromi-2,3,5,6-tetrafluoribentseeni

Purity: 99% CAS No.: 1559-88-2 Molecular Formula: C6HBrF4 Formula Weight: 228.98 Flash Point: 53°(129°F) Refractive Index: 1.4690 Odour: Aromatic Boiling Point: 142-144° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000308

Kaava: C₆HBrF₄
Kiehumispiste: 142…144 °C
Tiheys: 1,883
Leimahduspiste: 53 °C (129 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000308
CAS-numero: 1559-88-2
EINECS: 216-327-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR