1-Kloori-3-nitrobentseeni ≥98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara
B23423.18 B23423.30
B23423.18EA 68.6 EUR
B23423.18 B23423.30
1-Kloori-3-nitrobentseeni ≥98%
1-Kloori-3-nitrobentseeni
Purity: 98% CAS No.: 121-73-3 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Flash Point: 124°(255°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 235-236° Beilstein Reference: 1907947 Merck Reference: 14,2151 UN No.: 1578 MDL No.: MFCD00007202
Kaava: C₆H₄ClNO₂
Kiehumispiste: 235…236 °C
Sulamispiste: 43…47 °C
Tiheys: 1,34
Leimahduspiste: 124 °C (255 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007202
CAS-numero: 121-73-3
EINECS: 204-496-1
UN: 1578
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2151