Koboltti(II)asetaatti, vedetön 98+%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

B23218.18 B23218.30
B23218.18EA 151 EUR
B23218.18 B23218.30
Koboltti(II)asetaatti, vedetön 98+%
Koboltti(II)asetaatti

Purity: 98+% CAS No.: 71-48-7 Molecular Formula: C4H6CoO4 Formula Weight: 177.02 Odour: Odourless Melting Point: 298° dec. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008689

Kaava: C₄H₆CoO₄
Tiheys: 1,7755 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008689
CAS-numero: 71-48-7
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2433

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR