Etyyli-tert-butyylieetteri ≥99%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Vaara

B22945.06 B22945.14 B22945.22
B22945.06EA 192 EUR
B22945.06 B22945.14 B22945.22
Etyyli-tert-butyylieetteri ≥99%
Etyyli-tert-butyylieetteri

Purity: 99% CAS No.: 637-92-3 Molecular Formula: (CH3)3COCH2CH3 Formula Weight: 102.18 Flash Point: -19°(-2°F) Refractive Index: 1.3750 Melting Point: -94° Boiling Point: 72-73° Beilstein Reference: 1731469 Merck Reference: 14,3774 UN No.: 1179 MDL No.: MFCD00009225

Kaava: C₆H₁₄O
Kiehumispiste: 72…73 °C
Sulamispiste: –94 °C
Tiheys: 0,750
Leimahduspiste: –19 °C (–2 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009225
CAS-numero: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3774

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR