1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus
B22615.14 B22615.22
B22615.14EA 240 EUR
B22615.14 B22615.22
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride 98%
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 36062-19-8 Molecular Formula: CH7N5.HCl Formula Weight: 125.56 Melting Point: ca 181° dec. Beilstein Reference: 3556702 MDL No.: MFCD00012948
Kaava: CH₇N₅
Sulamispiste: ∼ 181 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012948
CAS-numero: 36062-19-8
EINECS: 253-900-2