5-Bromi-m-ksyleeni ≥98%

Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Varoitus

B21610.06 B21610.14 B21610.22
B21610.06EA 66.2 EUR
B21610.06 B21610.14 B21610.22
5-Bromi-m-ksyleeni ≥98%
5-Bromi-m-ksyleeni

Purity: 98% CAS No.: 556-96-7 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 1926375 MDL No.: MFCD00000087

Kaava: C₈H₉Br
Kiehumispiste: 204 °C
Tiheys: 1,361
Leimahduspiste: 87 °C (188 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000087
CAS-numero: 556-96-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR