Anti-C1orf127 Rabbit Polyclonal Antibody

Toimittaja: Aviva Systems Biology
ARP69360_P050
AVIVARP69360_P050EA 376 EUR
AVIVARP69360_P050
Anti-C1orf127 Rabbit Polyclonal Antibody
Vasta-aineet
Type: Primary
Antigen: C1orf127 (chromosome 1 open reading frame 127)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli C1orf127
Environmentally Preferable
Antigeenin nimi Chromosome 1 open reading frame 127
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Polyclonal
Konjugaatio Unconjugated
Reaktiivisuus Human
Isäntä Rabbit
Geeni ID 148345
Isotyyppi
Western blot Yes
Epitooppi C-terminal
Ristiadsorptio none
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR