Anti-NR3C1 Rabbit Polyclonal Antibody

Toimittaja: Aviva Systems Biology
ARP45593_P050
AVIVARP45593_P050EA 376 EUR
AVIVARP45593_P050
Anti-NR3C1 Rabbit Polyclonal Antibody
Vasta-aineet
Type: Primary
Antigen: NR3C1 (nuclear receptor subfamily 3, group C, member 1 (glucocorticoid receptor))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Order Now

TEKNISET TIEDOT

Antigeenin symboli NR3C1
Antigeenin nimi Nuclear receptor subfamily 3, group C, member 1
Environmentally Preferable
Antigeenin synonyymit GCRST|GRL|GCCR|GCR|GR
Vasta-aineen tyyppi Ensisijainen
Klonaalisuus Polyclonal
Konjugaatio Unconjugated
Reaktiivisuus
Isäntä Rabbit
Geeni ID 2908
Isotyyppi
Western blot Yes
Epitooppi N-terminal
Ristiadsorptio none
Säilytyslämpötila Cool
Kuljetuslämpötila Ice

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR