3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
PC9972-5G PC9972-25G PC9972-100G
APOSPC9972-5GEA 0 EUR
APOSPC9972-5G APOSPC9972-25G APOSPC9972-100G
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Kaava: C₆H₃ClF₂O₂S
Sulamispiste: 57…59 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02091378
CAS-numero: 210532-25-5
UN: 3261
ADR: 8,II