4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
PC9784-1G PC9784-25G PC9784-5G
APOSPC9784-1GEA 24.9 EUR
APOSPC9784-1G APOSPC9784-25G APOSPC9784-5G
4-Fluoropiperidine hydrochloride 95%
4-Fluoropiperidine hydrochloride
Kaava: C₅H₁₁ClFN
Sulamispiste: 161…167 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03452786
CAS-numero: 57395-89-8