5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC9638-1G PC9638-5G PC9638-10G
APOSPC9638-1GEA 22 EUR
APOSPC9638-1G APOSPC9638-5G APOSPC9638-10G
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Kaava: C₉H₆FNO
Sulamispiste: 170…172 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00022719
CAS-numero: 2338-71-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR