2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC9482-1G PC9482-500MG PC9482-5G
APOSPC9482-1GEA 277 EUR
APOSPC9482-1G APOSPC9482-500MG APOSPC9482-5G
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid 97%
2-Phenyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}amino)acetic acid
Kaava: C₁₅H₁₂F₃NO₄S
Sulamispiste: 169…171 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00172802
CAS-numero: 250714-41-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR