3-Fluoro-5-iodobenzoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC9102-1G PC9102-250MG PC9102-5G PC9102-25G
APOSPC9102-1GEA 22 EUR
APOSPC9102-1G APOSPC9102-250MG APOSPC9102-5G APOSPC9102-25G
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
3-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Kaava: C₇H₄FIO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04116467
CAS-numero: 723294-74-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR