5-Bromo-7-fluorobenzofuran
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC909455-1G PC909455-250MG
APOSPC909455-1GEA 278 EUR
APOSPC909455-1G APOSPC909455-250MG
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
5-Bromo-7-fluorobenzofuran
Kaava: C₈H₄BrFO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09056787
CAS-numero: 286836-04-2