2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC908484-1G PC908484-250MG
APOSPC908484-1GEA 33.7 EUR
APOSPC908484-1G APOSPC908484-250MG
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol 95%
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-ol
Kaava: C₅H₃BrFNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18257625
CAS-numero: 1256822-94-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR