Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC905181-1G PC905181-5G
APOSPC905181-1GEA 95 EUR
APOSPC905181-1G APOSPC905181-5G
Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%
Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate
Kaava: C₇H₁₄BF₃NO₂·K
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10698613
CAS-numero: 926280-83-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR