5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC904887-10G PC904887-1G PC904887-5G
APOSPC904887-10GEA 677 EUR
APOSPC904887-10G APOSPC904887-1G APOSPC904887-5G
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile
Kaava: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11977386
CAS-numero: 893615-28-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR