5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC904484-1G PC904484-250MG
APOSPC904484-1GEA 739 EUR
APOSPC904484-1G APOSPC904484-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone
Kaava: C₁₁H₁₂FNO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD19348296
CAS-numero: 80942-15-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR