Ethyl 2-fluoro-3-oxopentanoate 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC902638-1G PC902638-5G
APOSPC902638-1GEA 103 EUR
APOSPC902638-1G APOSPC902638-5G
Ethyl 2-fluoro-3-oxopentanoate 95%
Ethyl 2-fluoro-3-oxopentanoate
Kaava: C₇H₁₁FO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09753153
CAS-numero: 759-67-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR