8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC8920-10G PC8920-1G PC8920-5G
APOSPC8920-10GEA 99.3 EUR
APOSPC8920-10G APOSPC8920-1G APOSPC8920-5G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₈H₄ClF₃N₂
Sulamispiste: 110…112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06496224
CAS-numero: 178488-36-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR