1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
PC8913-10G PC8913-1G PC8913-5G
APOSPC8913-10GEA 205 EUR
APOSPC8913-10G APOSPC8913-1G APOSPC8913-5G
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine 95%
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Kaava: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
Sulamispiste: 113 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02683528
CAS-numero: 207857-15-6