1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC8773-1G PC8773-5G
APOSPC8773-1GEA 70.1 EUR
APOSPC8773-1G APOSPC8773-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Kaava: C₁₂H₈F₃NO
Sulamispiste: 88…90 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01567130
CAS-numero: 156496-70-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR