3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC8641-10G PC8641-1G PC8641-5G
APOSPC8641-10GEA 1140 EUR
APOSPC8641-10G APOSPC8641-1G APOSPC8641-5G
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-2-thiophenecarboxylic acid
Kaava: C₁₂H₉FO₃S
Sulamispiste: 118…120 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00173430
CAS-numero: 303147-78-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR