2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime

Toimittaja: Apollo Scientific

PC8499-1G PC8499-5G
APOSPC8499-1GEA 73 EUR
APOSPC8499-1G APOSPC8499-5G
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
2-(Trifluoromethyl)benzenecarbaldehyde oxime
Kaava: C₈H₆F₃NO
Sulamispiste: 55…57 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03015196
CAS-numero: 74467-00-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR