4-Metoksi-3-(trifluorimetyyli)bentsoehappo
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC8475-25G PC8475-5G PC8475-100G
APOSPC8475-25GEA 52.6 EUR
APOSPC8475-25G APOSPC8475-5G APOSPC8475-100G
4-Metoksi-3-(trifluorimetyyli)bentsoehappo
4-Metoksi-3-(trifluorimetyyli)bentsoehappo
Kaava: C₉H₇F₃O₃
Sulamispiste: 169…171 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01091014
CAS-numero: 213598-09-5