2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC8455-1G PC8455-500MG
APOSPC8455-1GEA 537 EUR
APOSPC8455-1G APOSPC8455-500MG
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 97%
2-(2,4-Difluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carboxaldehyde
Kaava: C₁₆H₁₁F₂NO₂
Sulamispiste: 138…140 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01568349
CAS-numero: 773872-28-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR