5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC8130-1G PC8130-500MG PC8130-5G
APOSPC8130-1GEA 537 EUR
APOSPC8130-1G APOSPC8130-500MG APOSPC8130-5G
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Kaava: C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS
Sulamispiste: 86…88 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00140828
CAS-numero: 321533-90-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR