Methyl-5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate

Toimittaja: Apollo Scientific

PC8038-1G PC8038-5G
APOSPC8038-1GEA 132 EUR
APOSPC8038-1G APOSPC8038-5G
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Kaava: C₈H₅BrClFO₂
Sulamispiste: 75…79 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09800902
CAS-numero: 951884-02-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR