Methyl-3-{[4-(trifluoromethyl)piperidino]methyl}benzenecarboxylate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC7994-1G
APOSPC7994-1GEA 177 EUR
APOSPC7994-1G
Methyl-3-{[4-(trifluoromethyl)piperidino]methyl}benzenecarboxylate
Methyl-3-{[4-(trifluoromethyl)piperidino]methyl}benzenecarboxylate
Kaava: C₁₅H₁₈F₃NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09864681
CAS-numero: 1000339-86-5