ω-Fluoroacetophenone

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC7958-1G
APOSPC7958-1GEA 87.6 EUR
APOSPC7958-1G
ω-Fluoroacetophenone
ω-Fluoroacetophenone
Kaava: C₈H₇FO
Kiehumispiste: 61,5…64.4 °C/1.3mmHg
Sulamispiste: 26…27 °C
Leimahduspiste: 75 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08461612
CAS-numero: 450-95-3
UN: 1759
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR