1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC7902-1G PC7902-5G
APOSPC7902-1GEA 0 EUR
APOSPC7902-1G APOSPC7902-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorotetradecyltrichlorosilane
Kaava: C₁₄H₄Cl₃F₂₅Si
Kiehumispiste: 114…115 °C (1,2 mm Hg)
Sulamispiste: 91…93 °C
Leimahduspiste: 110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07368764
CAS-numero: 102488-50-6
UN: 1759
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR