3,3,3-Trifluori-1-propanoli 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC7819R-25G
APOSPC7819R-25GEA 136 EUR
APOSPC7819R-25G
3,3,3-Trifluori-1-propanoli 97%
3,3,3-Trifluori-1-propanoli
Kaava: C₃H₅F₃O
Kiehumispiste: 100…101 °C
Tiheys: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00190649
CAS-numero: 2240-88-2
UN: 1987
ADR: 3,III