(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC7818O-1G PC7818O-25G PC7818O-5G
APOSPC7818O-1GEA 22 EUR
APOSPC7818O-1G APOSPC7818O-25G APOSPC7818O-5G
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile 97%
(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile
Kaava: C₈H₄F₃N
Sulamispiste: 28…34 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00083531
CAS-numero: 220228-03-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR