1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC7732-100G PC7732-25G PC7732-5G
APOSPC7732-100GEA 46.8 EUR
APOSPC7732-100G APOSPC7732-25G APOSPC7732-5G
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 97%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Kaava: C₈H₁₅F₆N₂P
Kiehumispiste: >340 °C
Sulamispiste: 44383 °C
Tiheys: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03093295
CAS-numero: 174501-64-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR