(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC7698-5G PC7698-1G PC7698-10G
APOSPC7698-5GEA 22 EUR
APOSPC7698-5G APOSPC7698-1G APOSPC7698-10G
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid 98%
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid
Kaava: F₃CC₆H₄CH₂COOH
Sulamispiste: 99…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004327
CAS-numero: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4