4-(Trifluorimetyyli)bentseenisulfonyylikloridi 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC7510-100G PC7510-25G PC7510-500G
APOSPC7510-100GEA 103 EUR
APOSPC7510-100G APOSPC7510-25G APOSPC7510-500G
4-(Trifluorimetyyli)bentseenisulfonyylikloridi 98%
4-(Trifluorimetyyli)bentseenisulfonyylikloridi
Kaava: C₇H₄ClF₃O₂S
Kiehumispiste: 118…120 °C/18mmHg
Sulamispiste: 27…34 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042422
CAS-numero: 2991-42-6
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR