4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC7436R-100G PC7436R-25G PC7436R-5G
APOSPC7436R-100GEA 169 EUR
APOSPC7436R-100G APOSPC7436R-25G APOSPC7436R-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Kaava: C₇H₄ClF₃O₃S
Kiehumispiste: 120…122 °C/15mmHg
Tiheys: 1,536 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042408
CAS-numero: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR