2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC7383-5G PC7383-1G PC7383-25G
APOSPC7383-5GEA 132 EUR
APOSPC7383-5G APOSPC7383-1G APOSPC7383-25G
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
Kaava: C₇H₈BrClFN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00672922
CAS-numero: 289038-14-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR