2,3,4-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC7281-25G PC7281-5G PC7281-10G
APOSPC7281-25GEA 60 EUR
APOSPC7281-25G APOSPC7281-5G APOSPC7281-10G
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Kaava: C₆H₂ClF₃O₂S
Kiehumispiste: 234…246 °C
Tiheys: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 107 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00102573
CAS-numero: 175278-08-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR