3,4,5-Trifluorobenzamide

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC7265Y-25G PC7265Y-5G PC7265Y-1G
APOSPC7265Y-25GEA 345 EUR
APOSPC7265Y-25G APOSPC7265Y-5G APOSPC7265Y-1G
3,4,5-Trifluorobenzamide
3,4,5-Trifluorobenzamide
Kaava: C₇H₄F₃NO
Sulamispiste: 144…148 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00083524
CAS-numero: 78324-75-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR