3,4,5-Trifluoribentsaldehydi 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC7265R-100G PC7265R-25G PC7265R-500G
APOSPC7265R-100GEA 96.4 EUR
APOSPC7265R-100G APOSPC7265R-25G APOSPC7265R-500G
3,4,5-Trifluoribentsaldehydi 98%
3,4,5-Trifluoribentsaldehydi
Kaava: C₇H₃F₃O
Kiehumispiste: 174 °C
Sulamispiste: 24…26 °C
Tiheys: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 63 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00083523
CAS-numero: 132123-54-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR