2-Fluorobenzylzinc chloride 0.5M in THF
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
PC7193-50ML
APOSPC7193-50MLEA 235 EUR
APOSPC7193-50ML
2-Fluorobenzylzinc chloride 0.5M in THF
2-Fluorobenzylzinc chloride
Kaava: C₇H₆ClFZn
Kiehumispiste: 65…67 °C
Sulamispiste: –108 °C
Tiheys: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: –17 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01319877
CAS-numero: 312693-05-3
UN: 2056
ADR: 3,II