Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC6996-1G PC6996-5G PC6996-25G
APOSPC6996-1GEA 95 EUR
APOSPC6996-1G APOSPC6996-5G APOSPC6996-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride 97%
Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride
Kaava: C₄ClF₉O₂S
Kiehumispiste: 100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03412262
CAS-numero: 2991-84-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR