Tetraetyyliammoniumfluoridihydraatti 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC6665-100G PC6665-25G PC6665-500G
APOSPC6665-100GEA 67.2 EUR
APOSPC6665-100G APOSPC6665-25G APOSPC6665-500G
Tetraetyyliammoniumfluoridihydraatti 98%
Tetraetyyliammoniumfluoridihydraatti
Kaava: C₈H₂₀FN·xH₂O
Sulamispiste: 120…121 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149990
CAS-numero: 98330-04-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR